Learn More
VITLAB™ Transparent LDPE Wide Mouth Wash Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
GL 18
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | LDPE |
| Bocca | Larga |
| Product Type | Wash Bottle |
| Dimensione chiusura | GL 18 |