missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Becher in polipropilene trasparente

Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher in polipropilene trasparente VITLAB™ dispongono di una comoda impugnatura per una presa stabile e una scala in rilievo blu di facile lettura.

Marca:  Vitlab™ 440941

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10129110

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
  • For autoclaving, we recommend model 440941 with raised graduations
Specifica

Specifica

70 mm
250 ml
Polipropilene
120 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato