Learn More
Vitlab™ Imbuto in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 10783923
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 10783923
Marca: Vitlab™ 41694
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Imbuti per molteplici applicazioni di imbottigliamento e decantazione nell'industria alimentare. Imbuti in polipropilene trasparente VITLAB™ con pratica impugnatura e anello per aggancio. Ideali per polveri e liquidi.
  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150 mm
Capacità (sistema metrico) 817 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 15 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 95 mm