Learn More
Kartell™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti per sostanze in polvere in polipropilene trasparente Kartell™ sono progettati per incanalare grandi volumi di polveri o altri materiali solidi o liquidi senza restrizioni di flusso, separazione o sedimentazione delle polveri.
1.70€ - 7.10€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Angolo | 60 ° |
Autoclavabile | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato con i liquidi |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) gambo | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) gambo | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10777731
|
Kartell™
0017000 |
730 ml | 36 mm | 150 mm | 39 mm |
6.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10524471
|
Kartell™
0016600 |
1290 ml | 43 mm | 180 mm | 48 mm |
7.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10747731
|
Kartell™
0016700 |
94 ml | 15 mm | 80 mm | 22 mm |
3.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10182611
|
Kartell™
0016800 |
200 mL | 25 mm | 100 mm | 24 mm |
4.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10653472
|
Kartell™
0017100 |
45 ml | 15 mm | 60 mm | 45 mm |
1.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10767731
|
Kartell™
0016900 |
360 ml | 30 mm | 120 mm | 27 mm |
4.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
- Lati sagomati a 60°
- Le nervature esterne impediscono eventuali blocchi causati dalla pressione
- Utilizzabili con sostanze liquide
- Autoclavabili
Specifica
Polipropilene | |
60 ° | |
Sì | |
Può essere usato con i liquidi |