Learn More
Fisherbrand™ Scatole per trasporto
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Giallo
Rosso
Trasparente con maniglie blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polycarbonate construction and available in three colors for user/owner identification
- Silicone water-tight seal and three lid clasps provide secure closure
- Carry handle folds neatly into body space allowing the units to be stacked
- Lid opens a full 180°, allowing total access to contents and making it easier to clean
- Accommodates 13 and 16mm tubes in a 72-place onerack™, or similar sized/brand of rack
- Separators provided to create own compartment sizes, or use empty to transport larger products and equipment
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Product Type | Scatola per campioni |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Policarbonato |
| Dimensioni (L x P x A) | 15.25 x 8.25 x 6.75 in. (38.73 x 20.95 x 17.14 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasporto |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette da 13 e 16 mm in rack da 72 |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 17.14 cm |
| Capacità | 13 to 16 mm Tubes in a 72-Place Rack |
| Include | Separatori, tre fermi coperchio, tenuta ermetica |
| Show More |