Learn More
Carl Zeiss™ Transport Case for Stemi 305/508 (D)
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stemi 305/508, stand K, front optics and illuminators K
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Trolley Case for transport and storage for Stemi 305/508, stand K, front optics and illuminators K
- Lateral handles, lockable and dustproof
- Suitable for shipment only with additional packaging
- Outer dimensions 615 x 540 x 325mm
- weight 8kg
Specifica
Specifica
| Descrizione | Lateral handles, lockable and dustproof |
| Product Type | Transport Case for Stemi 305/508 (D) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stemi 305/508, stand K, front optics and illuminators K |
| Dimensioni (L x P x A) | 615 x 540 x 325 mm |
| Peso (sistema metrico) | 8 kg |