missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRC051384, MedChemExpress

Codice prodotto. 16409966
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16409966

Marca: Medchem Express HY101712

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.

TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.

Specifica

Materiale o nome chimico TRC051384
CAS 867164-40-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H31N5O4
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.80 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(/C=C/C2=NC(N3CCOCC3)=CC=C2)=O)C=C1)NCCN4CCOCC4
Molecular Weight (g/mol) 465.54
Peso formulazione 465.54
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato