Learn More
uvex Trend Black/Gray/Red PU/PU 69098 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
98.70€
Specifica
Colore Black, Gray, Red
Materiale Microvelour
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Steel
Monouso Reusable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17253341
Vedere i documenti
uvex
6909838
38
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17263341
Vedere i documenti
uvex
6909839
39
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17273341
Vedere i documenti
uvex
6909840
40
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17283341
Vedere i documenti
uvex
6909841
41
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17293341
Vedere i documenti
uvex
6909842
42
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17203351
Vedere i documenti
uvex
6909843
43
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17213351
Vedere i documenti
uvex
6909844
44
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17223351
Vedere i documenti
uvex
6909845
45
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17233351
Vedere i documenti
uvex
6909846
46
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17243351
Vedere i documenti
uvex
6909847
47
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17253351
Vedere i documenti
uvex
6909848
48
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17263351
Vedere i documenti
uvex
6909849
49
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17273351
Vedere i documenti
uvex
6909850
50
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17283351
Vedere i documenti
uvex
6909851
51
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17293351
Vedere i documenti
uvex
6909852
52
98.70€
1 paio
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Trend Shoe 69098 S2 SRC
  • Sporty, S2 safety shoe with wide fit
  • Breathable, water repellent perforated microvelour
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toe cap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole with a moisture transport system
    • Helps maintain foot temperature for optimum wearer comfort
  • Soft padding on collar and tongue
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 69098
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Specifica
Specifica
Black, Gray, Red
Dual-density polyurethane (PU/PU)
Reusable
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Microvelour
Steel
EN ISO 20345:2011
Standard Width
Yes
S2
ESD Safety Shoe