Learn More
Tri-n-butyltin chloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Tri-n-butyltin chloride is used as an endocrine disruptor as well as an inhibitor for the V-ATPases. It is also used as a rodent-repellent for cable coatings. Further, it is used in hot end glass coating. It also employed as a corrosion remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tri-n-butyltin chloride is used as an endocrine disruptor as well as an inhibitor for the V-ATPases. It is also used as a rodent-repellent for cable coatings. Further, it is used in hot end glass coating. It also employed as a corrosion remover.
Solubility
Miscible with alcohol, heptane, benzene and toluene. Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tri-n-butyltin chloride |
Punto di fusione | -19°C |
Densità | 1.2 |
Punti di ebollizione | 171°C to 173°C (25 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 120°C (248°F) |
Indice di rifrazione | 1.491 |
Quantità | 250 g |
Numero UN | UN2788 |
Beilstein | 3535715 |
Informazioni di solubilità | Miscible with alcohol,heptane,benzene and toluene. Immiscible with water. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.