Learn More
Tri-n-propylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Tri-n-propylamine is used as an chemical intermediate, organic solvent. It is used in the preparation of chemical compounds such as dyes, drugs, catalyst & other uses. It is used together with ruthenium in the electrochemiluminescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tri-n-propylamine is used as an chemical intermediate, organic solvent. It is used in the preparation of chemical compounds such as dyes, drugs, catalyst & other uses. It is used together with ruthenium in the electrochemiluminescence.
Solubility
Soluble in water (2.6 g/L) at 20°C, ether and ethanol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents, acids.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tri-n-propylamine |
Punto di fusione | -93°C |
Densità | 0.755 |
Punti di ebollizione | 156°C |
Punto d'infiammabilità | 34°C (93°F) |
Odore | Amine-like |
Formula lineare | (CH3CH2CH2)3N |
Indice di rifrazione | 1.416 |
Quantità | 250 mL |
Numero UN | UN2260 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tri-n-propylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Tripropylamine