Learn More
Tri-o-tolylphosphine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10717333
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
6163-58-2
C21H21P
304.37
MFCD00008514
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
80271
tris(2-methylphenyl)phosphane
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
6163-58-2
C21H21P
304.37
MFCD00008514
COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphine
80271
tris(2-methylphenyl)phosphane
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tri-o-tolylphosphine
Punto di fusione 126.0°C to 127.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3C6H4)3P
Quantità 1 g
Peso formulazione 304.37
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tri(2-methylphenyl)phosphine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.