Learn More
Thermo Scientific™ Reagente Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:piridina)
Codice prodotto. 11547841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 fiale da 1 ml
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Pezzo
Codice prodotto. 11547841
Marca: Thermo Scientific™ TS48999
Employ a reagent-catalyst solvent mixture, for one-step derivatization with the Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridine) Reagent,
Employ a reagent-catalyst solvent mixture, for one-step derivatization with the Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridine) Reagent, Composed of HMDS, TMCS and high-purity pyridine, it rapidly produces TMS derivatives of polar compounds for GC analysis and biochemical synthesis. This versatile reagent is ideally suited for GC determinations of a range of compounds including sugars, alcohols, phenols, steroids, sterols, organic acids, and some amines.
  • Derivatizes carbohydrates, phenols, steroids, sterols, organic acids, alcohols and some amines
  • Useful for rapid production of TMS derivatives of polar compounds for gas chromatographic determination and biochemical synthesis
  • Versatility, speed and ease of use of Tri-Suil HTP Reagent has made it the most widely used silylation formulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC
Rischi Corrosivo, infiammabile
Concentrazione standard 65 - 80, 10 - 20, 5 - 7%
Descrizione articolo 10 fiale da 1 ml
Conservazione 2 - 8 °C
Quantità 10 fiale da 1 ml
Componenti standard Piridina, esametildisilazano, clorotrimetilsilano
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-Sil HTP Reagent, 10 x 1 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Trimethylchlorosilane, Pyridine