Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Reagent
Codice prodotto. 11537851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL ampules
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11537851
Marca: Thermo Scientific™ TS49016
Employ a catalyzed silylation reagent formulation, for derivatization of hydroxyls with the Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Reagent.
Employ a catalyzed silylation reagent formulation, for derivatization of hydroxyls with the Thermo Scientific™ Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Reagent. Composed of TMSI/BSA/TMCS (3:3:2), this catalyzed silylation reagent formulation typically reacts with hydroxyls in a short period of time at 60–80 °C to form TMS ethers. Highly hindered hydroxyls may require several hours.
  • Converts all classes of hydroxyl groups to TMS ethers
  • Under usual conditions, the reaction is complete in a short period of time at 60 to 80°C, although very hindered hydroxyls may require several hours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC
Rischi Toxic
Concentrazione standard 25 - 45, 25 - 45, 20 - 25%
Conservazione Room Temperature
Quantità 10 x 1 mL ampules
Componenti standard Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate, 1-(Trimethylsilyl)-1 H-imidazole, Chlorotrimethylsilane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-Sil TBT, 10 x 1 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Trimethylchlorosilane, N-(trimethylsilyl)imidazole