Learn More
tri-Sodium citrate dihydrate, BAKER, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10675232 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 kg
Codice prodotto. 10675232
Marca: JT Baker 1758.1000
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs
Specifica
Punto di fusione 150°C
CAS 6132-04-3
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5%
Formula molecolare C6H9Na3O9
Numero MDL MFCD00150031
Sinonimo Sodium Citrate, Dihydrate , Citric acid trisodium salt dihydrate , Sodium Citrate Dihydrate , Sodium citrate tribasic dihydrate
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC Name trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 294.10
Identificazione Passes Test
Imballaggio Glass bottle for solids
Densità 1.76 g/cm³ (20°C)