Learn More
Copan Italia™ Cell Spreader
Click to view available options
Quantità:
500/confezione
Confezione da 10
Materiale:
Plastica
Polystyrene
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
- 171mm
- T shape
- Sterile
- Blue
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Colore | Blu |
| Lunghezza (sistema metrico) | 171 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Forma | A T |
| Materiale | Polystyrene |
| Product Type | Spalmatore |
| Sterilità | Sterile |