Learn More
Tributyl phosphate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11975141 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: in base alle normative sul controllo delle esportazioni della Repubblica federale di Germania e alla German Chemical Companies Association (VCI), tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11975141
Marca: Thermo Scientific Acros 169930100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: in base alle normative sul controllo delle esportazioni della Repubblica federale di Germania e alla German Chemical Companies Association (VCI), tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-73-8
Formula molecolare C12H27O4P
Molecular Weight (g/mol) 266.32
Numero MDL MFCD00009436
InChI Key STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
IUPAC Name tributyl phosphate
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributyl phosphate
Nota nome 99%
Punto di fusione -79.0°C
Densità 0.9790g/mL
Punti di ebollizione 289.0°C
Punto d'infiammabilità 146°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Metal drum
Formula lineare [CH3(CH2)3O]3P(O)
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Quantità 10 L
Beilstein 01,II,397
Indice di Merck 15,9781
Gravità specifica 0.979
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,ethers,benzene,,carbon disulfide and most organic solvents
Viscosità 3.5 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 266.32
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tributyl phosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.