Learn More
Tributyl phosphite, 94%, ACROS Organics™
Click to view available options
1kg; Glass bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tributyl phosphite |
Nota nome | 94% |
CAS | 102-85-2, 71-36-3 |
Colore | Colorless |
Densità | 0.915g/mL |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 94% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula molecolare | C12H27O3P |
Formula lineare | {CH3(CH2)3O}3P |