Learn More
Tributyrin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Tributyrin, 97%, C15H26O6, CAS Number-60-01-5, butyrin, butyryl triglyceride, glycerol tributanoate, glycerol tributyrate, glyceroltributyrin, glyceryl tributyrate, propane-1,2,3-triyl tributyrate, tributin, tributyrin, tri-n-butyrin, 100mL, Liquid, 96% min. (GC), 02, 273, 305.0 deg.C to 310.0 deg.C
30.50€ - 128.00€
Identificatori chimici
CAS | 60-01-5 |
---|---|
Formula molecolare | C15H26O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 302.36 |
Numero MDL | MFCD00009392 |
InChI Key | UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin |
PubChem CID | 6050 |
ChEBI | CHEBI:35020 |
IUPAC Name | 2,3-di(butanoyloxy)propyl butanoate |
SMILES | CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10387750
|
Thermo Scientific Acros
150881000 |
100 mL | Glass bottle |
30.50€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10163340
|
Thermo Scientific Acros
150882500 |
250 mL | Glass bottle |
44.70€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10554264
|
Thermo Scientific Acros
150880010 |
1 L | Glass bottle |
128.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
60-01-5 | |
302.36 | |
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N | |
6050 | |
2,3-di(butanoyloxy)propyl butanoate |
C15H26O6 | |
MFCD00009392 | |
tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin | |
CHEBI:35020 | |
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC |
Specifica
Tributyrin | |
60-01-5 | |
Clear colorless to light yellow | |
305.0°C to 310.0°C | |
Conforms | |
C15H26O6 | |
1.4340 to 1.437 | |
02, 273 | |
1.0335 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC | |
302.36 | |
CHEBI:35020 | |
97% |
98% | |
-75.0°C | |
1.0335g/mL | |
173°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3) | |
MFCD00009392 | |
15, 9785 | |
tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin | |
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-di(butanoyloxy)propyl butanoate | |
6050 | |
302.36 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 200-451-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ET7350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only