Learn More
Tricine (White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10071353
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10071353
Marca: Fisher BioReagents BP315100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Poly Bottle; 100g
This biological buffer has a usable pH range of 7.4 to 8.8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance At 260nm (0.1M solution) is ≤0.04At 280nm (0.1M solution) is ≤0.02
Materiale o nome chimico Tricine
CAS 4-1-5704
Punto di fusione 182°C
Colore White
pH 4.6 to 6.0
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Identificazione Pass Test
Spettro a infrarossi Pass test
Formula molecolare C6H13NO5
Formula lineare (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Imballaggio Poly Bottle
Indice di Merck 15, 9816
Sinonimo N-[Tris-(hydroxymethyl)methyl]glycine
Informazioni di solubilità Pass Test
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Peso formulazione 179.09
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tricine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.