Learn More
Tridecanal, 96%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11478607
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10486-19-8
Formula molecolare C13H26O
Molecular Weight (g/mol) 198.35
Numero MDL MFCD00007018
InChI Key BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tridecyl aldehyde, tridecanaldehyde, 1-tridecanal, n-tridecylaldehyde, n-tridecanal, tridecane aldehyde, tridecanealdehyde, aldehyde c-13, technical, tridecanal
PubChem CID 25311
IUPAC Name tridecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tridecanal
Nota nome stabilized
Punto di fusione 14°C to 15°C
Densità 0.83
Punti di ebollizione 280°C
Punto d'infiammabilità 132°C (269°F)
Intervallo percentuale saggio 0.94
Odore Characteristic
Formula lineare CH3(CH2)11CHO
Indice di rifrazione 1.4384
Quantità 25 g
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 198.35
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid