Learn More
Tridodecylamine, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10240041
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-87-4
Formula molecolare C36H75N
Molecular Weight (g/mol) 522
Numero MDL MFCD00008971
InChI Key SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17
PubChem CID 7624
IUPAC Name N,N-didodecyldodecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tridodecylamine
Nota nome 90%
Punto di fusione 16°C
Colore Yellow
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 450°C
Punto d'infiammabilità 216°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3(CH2)11)3N
Indice di rifrazione 1.4568 to 1.4588
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 522
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tridodecylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.