Learn More
Triethanolamine, ∽99%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Specifica
Materiale o nome chimico | Triethanolamine Hydrochloride |
Colore | White |
Intervallo percentuale saggio | ∽ 99% |
Formula molecolare | C6H15NO3 |
Quantità | 1 kg |
InChI Key | GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Weight (g/mol) | 149.19 |
Peso formulazione | 185.65 |
Forma fisica | Powder |