Learn More
Triethanolamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10793914 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 L
Imballaggio:
Metal drum
Dimensione della confezione:
25L
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10793914
Marca: Thermo Scientific Acros 421630250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-71-6
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00002855
InChI Key GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC Name 2-[bis(2-idrossietil)ammino]etanolo
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Triethanolamine
Punto di fusione 21.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1245g/mL
Punti di ebollizione 360.0°C
Punto d'infiammabilità 190°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Metal drum
Formula molecolare C6H15NO3
Formula lineare (HOCH2CH2)3N
Indice di rifrazione 1.4840 to 1.4860
Quantità 25 L
Fieser 01,1196
Indice di Merck 15, 9830
Gravità specifica 1.1245
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and acetone,soluble in chloroform,slichtly soluble in benzene and ether,soluble 4.2% in benzene; 1.6% in ether; 0.4% in,carbon tetrachloride and < 0.1% in n-he
Viscosità 600 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Oily Liquid