Learn More
Triethanolamine solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Triethanolamine |
Concentrazione | 1g/L |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 100 mL |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Solvente o matrice | H2O |
Forma fisica | Liquid |