Learn More
Triethyl citrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triethyl citrate |
Punto di fusione | -46.0°C |
Densità | 1.1360g/mL |
Punti di ebollizione | 294.0°C |
Punto d'infiammabilità | 151°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Indice di rifrazione | 1.4400 to 1.4430 |
Quantità | 1 kg |