Learn More
Triethylamine, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
30.95€ - 261.30€
Identificatori chimici
CAS | 121-44-8 |
---|---|
InChI Key | ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane |
PubChem CID | 8471 |
ChEBI | CHEBI:35026 |
IUPAC Name | N,N-diethylethanamine |
SMILES | CCN(CC)CC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10046651
|
Thermo Scientific Acros
157910050 |
5 mL | Bottiglia in vetro |
30.95€
5mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10651193
|
Thermo Scientific Acros
157911000 |
100 mL | Bottiglia in vetro |
33.13€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10265820
|
Thermo Scientific Acros
157910010 |
1 L | EcoSafPak™ Glass Bottle |
44.63€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10626362
|
Thermo Scientific Acros
157910025 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
90.65€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11905181
|
Thermo Scientific Acros
157910100 |
10 L | Plastic drum |
261.30€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
121-44-8 | |
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane | |
CHEBI:35026 | |
CCN(CC)CC |
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N | |
8471 | |
N,N-diethylethanamine |
Specifica
Triethylamine | |
-115.0°C | |
90.0°C | |
Authentic | |
C6H15N | |
1.3990 to 1.4010 | |
01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336 | |
0.728 | |
Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride | |
CCN(CC)CC | |
101.19 | |
CHEBI:35026 | |
101.19 | |
99% | |
Liquid |
121-44-8 | |
0.7280g/mL | |
−11°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C2H5)3N | |
04, 99 | |
15, 9831 | |
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane | |
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-diethylethanamine | |
8471 | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
69mbar at 20°C | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapour.
Toxic if inhaled.
Toxic in contact with skin.
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously wit
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-469-4
- Triethylamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.