Learn More
Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10511194
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73602-61-6
Formula molecolare C6H153HF
Molecular Weight (g/mol) 161.21
Numero MDL MFCD00043294
InChI Key IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
PubChem CID 175505
IUPAC Name N,N-diethylethanamine;trihydrofluoride
SMILES CCN(CC)CC.F.F.F
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylamine trihydrofluoride
Punto di fusione -29.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9890g/mL
Punti di ebollizione 70.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C2H5)3N·3HF
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3920
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.989
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 161.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylamine trihydrofluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.