Learn More
Triethylene glycol, 99%
Codice prodotto. 10617934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 10617934
Marca: Thermo Scientific Acros 139590100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-27-6
Formula molecolare C6H14O4
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Numero MDL MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
InChI Key ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
SMILES OCCOCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylene glycol
Punto di fusione -7.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 285.0°C
Punto d'infiammabilità 165°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4545 to 1.4565
Quantità 10 L
Beilstein 01, IV, 2400
Indice di Merck 15, 9835
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and toluene,sparingly soluble in ether,insoluble in petroleum ether,aliphatic,hydrocarbons
IUPAC Name 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Viscosità 48 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 150.17
Pressione del vapore <0.01mbar at 20°C
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Liquid