Learn More
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, stab. with 3-5% diethyl ether, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11417057
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as a powerful alkylating agent, especially for ethylation. It is used for the modification of carboxyl residues in proteins. It is involved in the preparation of μ -amino esters from lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as a powerful alkylating agent, especially for ethylation. It is used for the modification of carboxyl residues in proteins. It is involved in the preparation of µ -amino esters from lactams.
Solubility
Soluble in dichloromethane.
Notes
Moisture sensitive and hygroscopic. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 368-39-8
Formula molecolare C6H15BF4O
Molecular Weight (g/mol) 189.99
Numero MDL MFCD00044423
InChI Key IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC Name triethyloxidanium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethyloxonium Tetrafluoroborate
Nota nome stabilized with 3 to 5% diethyl ether
Punto di fusione 84°C to 89°C
Intervallo percentuale saggio 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether
Formula lineare (CH3CH2)3OBF4
Quantità 25 g
Numero UN UN2925
Beilstein 3598090
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in dichloromethane.
Peso formulazione 189.99
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, stabilized with 3-5% diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Triethyloxonium tetrafluoroborate, ethylether