Learn More
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkyl transfer reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triethyloxonium tetrafluoroborate |
Punto di fusione | 84.0°C to 89.0°C |
Colore | White |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 25 g |
Indice di Merck | 15,5867 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: decomposes |
Stabilizzatore | 3 to 5 % ether |
Peso formulazione | 189.99 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triethyloxonium tetrafluoroborate
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H228-Solido infiammabile.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.