Learn More
Triethylsilane, 99%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11394103
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-86-7
Formula molecolare C6H16Si
Molecular Weight (g/mol) 116.28
InChI Key QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC Name triethylsilicon
SMILES CC[Si](CC)CC
Specifica
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Materiale o nome chimico Triethylsilane
Quantità 100 mL
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula lineare (C2H5)3SiH
Punto d'infiammabilità -3°C
Indice di Merck 15,9841
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 116.28
Percent Purity 99%
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.412
Gravità specifica 0.72
Densità 0.7200g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.