Learn More
Trifluoroacetic acid, 99+%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trifluoroacetic acid |
| Punto di fusione | -15.0°C |
| Punti di ebollizione | 72.0°C |
| Colore | Incolore |
| Intervallo percentuale saggio | 0.99 |
| Formula lineare | CF3CO2H |
| Beilstein | 02, II, 186 |
| Fieser | 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340 |
| Indice di Merck | 15, 9847 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trifluoroacetic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H332-Nocivo se inalato.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.