Learn More
Trifluorothymidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15255073
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-00-8
Formula molecolare C10H11F3N2O5
Molecular Weight (g/mol) 296.20
Numero MDL MFCD00006534
InChI Key VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo trifluridine, trifluorothymidine, viroptic, 5-trifluorothymidine, trifluridina, trifluridinum, virophta, trifluoromethyldeoxyuridine, f3tdr, f3dthd
PubChem CID 6256
ChEBI CHEBI:75179
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C(=O)NC1=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluorothymidine
Punto di fusione 190°C to 193°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Indice di Merck 159855
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in isopropanol
Peso formulazione 296.2
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluorothymidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.