Learn More
Triisopropylphosphine, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Descrizione
Triisopropylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce Chlor(triisopropyl)phosphonium-dimesylamid at temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triisopropylphosphine |
Densità | 0.839 g/mL |
Punti di ebollizione | 176°C to 178°C |
Punto d'infiammabilità | -17°C (1°F) |
Odore | Pungent |
Indice di rifrazione | 1.467 |
Quantità | 0.5 g |
Numero UN | UN2845 |
Sensibilità | Air Sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in alkanes. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triisopropylphosphine
- Pericolo
- Liquido piroforico Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P222-Evitare il contatto con l'aria.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P334-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Triisopropylphosphine