Learn More
Trimethylene sulfide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16594194
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287-27-4
Formula molecolare C3H6S
Molecular Weight (g/mol) 74.14
Numero MDL MFCD00042751
InChI Key XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name thietane
SMILES C1CSC1
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylene sulfide
Densità 1.0280 g/mL
Punti di ebollizione 94.0°C to 94.5°C
Punto d'infiammabilità -2°C
Indice di rifrazione 1.5040 to 1.5140
Quantità 25 g
Beilstein 17, I, 3
Gravità specifica 1.028
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Peso formulazione 74.14