Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, 2M solution in hexanes, ACROS Organics™
73.00€ - 2247.00€
Identificatori chimici
CAS | 18107-18-1, 92112-69-1 |
---|---|
Formula molecolare | C4H10N2Si |
Molecular Weight (g/mol) | 114.22 |
InChI Key | ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 |
PubChem CID | 167693 |
IUPAC Name | diazomethyl(trimethyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10413962
|
Thermo Scientific Acros
385330050 |
5 mL | Glass bottle |
73.00€
5mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10401923
|
Thermo Scientific Acros
385330250 |
25 mL | Glass bottle |
230.00€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10609433
|
Thermo Scientific Acros
385331000 |
100 mL | Glass bottle |
668.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11925861
|
Thermo Scientific Acros
385335000 |
500 mL | Glass bottle |
2247.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagentIdentificatori chimici
18107-18-1, 92112-69-1 | |
114.22 | |
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 | |
diazomethyl(trimethyl)silane |
C4H10N2Si | |
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N | |
167693 | |
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] |
Specifica
(Trimethylsilyl)diazomethane | |
32.15, 64.47 | |
Yellow | |
96.0°C | |
C4H10N2Si | |
0.675 | |
Solubility in water: insoluble | |
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-] | |
114.22 | |
114.22 | |
Solution |
18107-18-1, 92112-69-1 | |
35.54, 67.85 | |
0.6750g/mL | |
−23°C | |
(CH3)3SiCHN2 | |
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4 | |
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N | |
diazomethyl(trimethyl)silane | |
167693 | |
Technical |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Fatal if inhaled.
Causes skin irritation.
Suspected of damaging fertility.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
May cause damage to organs through prolonged
GHS P Statement
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Obtain special instructions before use.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot su
GHS Signal Word: Danger
- (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H350-Può provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H330-Letale se inalato.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P331-NON provocare il vomito.
RUO – Research Use Only