Learn More
Trimethylsulfoxonium iodide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11402008
Trimethylsulfoxonium iodide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11402008
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11402008
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14589.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Trimethylsulfoxonium iodide reacts with sodium hydride to prepare dimethyloxosulfonium methylide, which is used as a methylene-transfer reagent in synthetic chemistry. It is used to prepare ylide, which reacts with carbonyl compounds to get epoxides. Further, it reacts with alfa,beta-unsaturated esters to get cyclopropyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trimethylsulfoxonium iodide reacts with sodium hydride to prepare dimethyloxosulfonium methylide, which is used as a methylene-transfer reagent in synthetic chemistry. It is used to prepare ylide, which reacts with carbonyl compounds to get epoxides. Further, it reacts with alfa,beta-unsaturated esters to get cyclopropyl esters.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases. Light sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1774-47-6
Formula molecolare C3H9IOS
Molecular Weight (g/mol) 220.07
Numero MDL MFCD00011899
InChI Key BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 74498
IUPAC Name trimethyl(oxo)-λ⁶-sulfanylium iodide
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Trimethylsulfoxonium iodide
Punto di fusione ∼170°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 3595854
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 220.07
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10251945 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2024 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Numero di lotto10209178 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Numero di lotto10097577 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Numero di lotto10167485 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
Numero di lotto10161447 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14589.14,A14589.36,A14589.22
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Trimethylsulfoxonium iodide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >