Learn More
Triphenyltin chloride, 95%
Codice prodotto. 10318940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10318940
Brand: Thermo Scientific Acros 317291000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 639-58-7 | C18H17ClSn | 387.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 639-58-7
Formula molecolare C18H17ClSn
Molecular Weight (g/mol) 387.49
Numero MDL MFCD00000519
InChI Key ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
PubChem CID 12540
ChEBI CHEBI:35036
IUPAC Name chloro(triphenyl)stannane
SMILES Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Materiale o nome chimico Triphenyltin chloride
Punto di fusione 103.0°C to 108.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 240.0°C (13.5 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3SnCl
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 385.47
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.