Learn More
Triphenyltin hydride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7043312
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11302685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00163.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Triphenyltin hydride is used as a source of ″H·″ to generate radicals or cleave carbon-oxygen bonds. And it is also used in anti-fouling paints.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 892-20-6
Formula molecolare C18H16Sn
Numero MDL MFCD00003004
Sinonimo Triphenylstannane
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenyltin hydride
Punto di fusione 26°C to 28°C
Densità 1.374
Punti di ebollizione 162°C to 168°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare (C6H5)3SnH
Indice di rifrazione 1.637
Quantità 5 g
Numero UN UN3146
Beilstein 3544353
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 351.02
Percent Purity 97%