Learn More
Bochem™ Tripod
Bochem™ Tripod available with welded feet or screwed feet.
26.70€ - 48.15€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10048501
|
Bochem™
5231 |
Screwed Feet | 120 mm | 210 mm | Tempered Cast Iron |
26.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15391961
|
Bochem™
5203 |
Welded Feet | 160 mm | 240 mm | Stainless Steel (18/10) |
48.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Welded feet on Stainless Steel
- Screwed feet on Tempered Cast Iron
Specifica
Tripod |