Learn More
![](http://static.fishersci.eu/images/Gray.gif)
TAE Buffer, Tris-Acetate-EDTA, 10X Solution, Electrophoresis, Fisher BioReagents
29.70€ - 350.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Tris-Acetate-EDTA |
---|---|
Nota nome | 10X Solution |
CAS | 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 |
Forma fisica | Liquid |
DNasi | DNase free |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10628403
|
Fisher BioReagents
BP1335-500 |
500 mL | Poly Bottle | ||||||
10041223
|
Fisher BioReagents
BP1335-1 |
1 L | Nalgene Poly Bottle |
38.85€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10775494
|
Fisher BioReagents
BP1335-4 |
4 L | Poly CUBE |
79.40€
4L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10637633
|
Fisher BioReagents
BP1335-20 |
20 L | Poly CUBE | ||||||
Descrizione
Tris–Acetate–EDTA (TAE) is commonly used as a buffer for nucleic acid electrophoresis.Specifica
Tris-Acetate-EDTA | |
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 | |
DNase free | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
TAE | |
Tris (<5.0%), Acetic Acid (1.0%), and EDTA (<1%). |
10X Solution | |
Liquid | |
Filtered through a 0.2-micron filter. | |
Protease free | |
Electrophoresis |
Sicurezza e movimentazione
![](http://static.fishersci.eu/images/Gray.gif)
Recommended Storage : RT