Learn More
TBE Buffer, 10X Powder, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Each pack contains the required amount of premixed powder to make 1L of 10X TBE buffer stock solution that can be diluted to a 1X solution for use in electrophoresis of nucleic acids in polyacrylamide gels
- DNase, RNase, and protease free powder that is pre-mixed in the correct ratios for your convenience
- Adequate amount of powder to make 1L of 10X TBE buffer
- Eliminates the need to separately weigh TBE buffer ingredients - simply dissolve powder in pure water
- TBE buffer is commonly used for DNA and RNA polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris-Borate-EDTA |
| Nota nome | 10X Powder |
| CAS | 77-86-1, 10043-35-3, 60-00-4 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 Pk. |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Imballaggio | Foil Pack |
| Proteasi | Protease free |
| Sinonimo | TBE |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris borate EDTA 10X powder
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.