Learn More
TBE Buffer, Tris-Borate-EDTA, 1X Solution, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Specifica
Materiale o nome chimico | Tris-Borate-EDTA |
---|---|
Nota nome | 1X Solution |
CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 |
Colore | Colorless |
pH | 8.2 to 8.4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10754914
|
Fisher BioReagents
BP2430-1 |
1 L | Nalgene Poly Bottle |
N/A
|
N/A | ||||
10715684
|
Fisher BioReagents
BP2430-4 |
4 L | Poly CUBE |
N/A
|
N/A | ||||
10755104
|
Fisher BioReagents
BP2430-20 |
20 L | Poly CUBE |
N/A
|
N/A | ||||
Descrizione
Tris–Borate–EDTA (TBE) is commonly used as a buffer for nucleic acid electrophoresis.Specifica
Tris-Borate-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3, 7732-18-5 | |
8.2 to 8.4 | |
DNase free | |
Protease free | |
Electrophoresis |
1X Solution | |
Colorless | |
Liquid | |
Filtered through a 0.2-micron filter. | |
TBE |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : RT