Learn More
Tris-Borate-Edta Buffer, for Electrophoresis, (10X Concentration), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10204260
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Bag in box
Tris-Borate-Edta Buffer, for Electrophoresis, (10X Concentration)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610769-35-2
Formula molecolare C14H30BN3O14
Molecular Weight (g/mol) 475.211
Numero MDL 4679
InChI Key OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21257725
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;boric acid
SMILES B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Punti di ebollizione 219°C
Colore Colorless
pH 8.2 to 8.4
Forma fisica Liquid
Quantità 10 L
Imballaggio Bag in box
Identificativo prodotto
  • Tris-Borate-EDTA, 10X Solution