Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris Borate EDTA buffer, for molecular biology, 10x, DNAse, RNAse and Protease free, pH 8.3
Codice prodotto. 10611662 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10611662
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327330010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 610769-35-2 | C14H30BN3O14 | 475.211 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent, pH buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris Borate EDTA buffer
Nota nome pH 8.3
CAS 610769-35-2
Colore Colorless
pH 8.2 to 8.4 (25°C)
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare C14H30BN3O14
Numero MDL MFCD00236358
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 04, 303
Indice di Merck 14, 9772
Sinonimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
InChI Key OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;boric acid
Molecular Weight (g/mol) 475.211
PubChem CID 21257725
Grado Biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tris Borate EDTA buffer, 10x, DNase, RNase and Protease free
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Boric acid, EDTA