Learn More
Tris-Glycine, 10X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
61.20€ - 211.07€
Specifica
Materiale o nome chimico | Tris-Glycine |
---|---|
Nota nome | 10X Solution |
Colore | Undesignated |
CAS | 77-86-1, 56-40-6 |
Forma fisica | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10746834
|
Fisher BioReagents
BP1306-1 |
1 L | Nalgene Poly Bottle |
61.20€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10356743
|
Fisher BioReagents
BP1306-4 |
4 L | Poly CUBE |
211.07€
4L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Tris-Glycine is commonly used as a buffer in native polyacrylamide gel electrophoresis.Specifica
Tris-Glycine | |
Undesignated | |
Liquid | |
Filtered through a 0.2-micron filter. | |
Protease free | |
Electrophoresis |
10X Solution | |
77-86-1, 56-40-6 | |
DNase free | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
TG | |
Components: Tris (2-3%) and Glycine (13-14%). 0.25M Tris Base and 1.92M Glycine. |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : RT
Identificativo prodotto
- Tris-Glycine 10X Solution