Learn More
Tris-Glycine-SDS, 10X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10102823
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Nalgene Poly Bottle
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 10102823
Marca: Fisher BioReagents BP13414
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tris-Glycine-SDS, 10X Solution (Electrophoresis)
Tris-Glycine-SDS is commonly used as a buffer in SDS-PAGE of proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-Glycine-SDS
Nota nome 10X Solution
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Colore Undesignated
Forma fisica Liquid
Quantità 4 L
DNasi Esente da DNasi
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly CUBE
Proteasi Protease free
Sinonimo TG-SDS
Grado Elettroforesi
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% (w/v) SDS.