Learn More
Tris Hydrochloride (Small White Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
For electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications
Tris Hydrochloride is a buffering medium for electrophoresis, molecular biology, and cell culture applications. It may be combined with Tris Base to simplify Tris buffer preparation.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Absorbance | 0.05 max. (1M solution) at 280nm |
Materiale o nome chimico | Tris Hydrochloride |
Punto di fusione | 150°C |
Colore | White |
pH | 3.5 to 5.0 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
DNasi | DNase free |
Formulazione | Tris (hydroxymethyl) Aminomethane, Hydrochloride |
Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Tris hydrochloride
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.