Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.8%, ACS reagent
Codice prodotto. 10424521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10424521
Marca: Thermo Scientific Acros 424575000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
Numero MDL MFCD00004679
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Absorbance 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Materiale o nome chimico Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Condizioni di assorbanza (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Punto di fusione >168.5°C
Punti di ebollizione 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (HOCH2)3CNH2
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 04, 303
Indice di Merck 15, 9951
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 99.8%
Grado Reagente ACS