Learn More
Tris SDS PAGE Running Buffer, FASTRun, 10X
Codice prodotto. 15596006
Click to view available options
Quantità:
500mL
1L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15596006
Marca: Fisher BioReagents BP881500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compatible with Tris-Glycine SDS (SDS-PAGE) chemistry whether you buy premade or pour your own (PYO) polyacrylamide gels
  • Cut the time you spend waiting for your SDS PAGE gels to finish by over 70% while providing comparable or better clarity over traditional buffers
  • Novel buffer chemistry gives you better resolution, thus requiring fewer TG gel compositions to fully resolve a protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 151-21-3
Colore Colorless to Yellow
Intervallo di pH 7.7 to 8.3 (1X/10X soln. at 25°C)
Forma Liquid
Purity or Quality Grade Protein Electrophoresis
Quantità 500mL